Få mere at vide
3M™ Beskyttelsesdragt 4532+, Cool White
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Unik væskeafvisning med olie- og alkoholbestandig materialebehandling
- Blød og stærk flerlags 52gsm SSMMS for stærk ydeevne
- Lavet af super åndbart SSMMS non-woven til effektiv frigivelse af kropsvarme og fugt og reduceret varmestress
- 3-panels hætte, forstærket trekantet kilepanel, 2-vejs lynlås og stormklap med forseglbar tape, elastisk ryg og ankler for bedre bevægelsesfrihed
- Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
- EN 1073-2 nukleare partikler holder ud
- Strikkede manchetter og elastisk talje og ankler for bedre pasform og bevægelsesfrihed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SSMMS |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Manchet stil | Strikke |
| Lukketype | Lynlås foran |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |