Få mere at vide
Convicine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Convicine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O8/c11-7-6(8(18)13-10(19)12-7)21-9-5(17)4(16)3(15)2(1-14)20-9/h2-5,9,14-17H,1H2,(H4,11,12,13,18,19)/t2-,3-,4+,5-,9+/m1/s1 |
| Formel vægt | 305.0859 |
| Procent renhed | >95% |