Få mere at vide
Miele Professional™ Konverteringssæt UBS 2
Artikelnummer. 15407714 Shop alle Miele produkter
:
konvertering kit; øverste kurve; model G 78 til PG 85
Artikelnummer. 15407714
Brand: Miele Professional™ 10131100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ombygningssæt UBS 2 til brug med udvalgte serie G 78 øverste kurve i PG 85 maskiner
  • Konverterer gamle injektorkurve til at passe ind i nye Miele PG85 række laboratorievaskemaskiner
  • Til lastbærere og overkurve til modelserien G 78 uden tørretilslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort