Få mere at vide
BINDER™ Praktisk vandforsyning
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udseende
- Med magnetisk holder
- Fleksibel placering af vandbeholderen
- Slangetilslutning til dunken med praktisk lynkobling og vandstopfunktion
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Praktisk vandforsyning - Ekstern, med magnetholder, Fleksibel placering af vandbeholderen med magnetholder, slangeadapter til vandbeholder med praktisk lynkobling, og vandstopfunktion |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series KBF-S |
| Materiale | Plast |
| Type | Vandforsyning |
| Inkluderer | Magnetisk holder |