Få mere at vide
BINDER™ Praktisk vandforsyning
Artikelnummer. 17089813 Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Plast
Artikelnummer. 17089813
Brand: BINDER™ 80091128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Binder™ CO 2 inkubatorer.
  • Til versioner med aktiv befugtning
  • Fleksibel positionering
  • Gør det muligt at tilføre vand til flere CB-enheder samtidigt med vandbeholder
  • Ikke forudfyldt
Inkluderer:
  • 10 L vandbeholder med magnetisk holder
  • Slangeadapter med praktisk lynkobling og vandstopfunktion
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Oversigt Praktisk vandforsyning - til versioner med aktiv befugtning, Sæt bestående af 10 liters vandbeholder med magnetisk holder, slangeadapter med praktisk lynkobling og vandstopfunktion, fleksibel placering, gør det muligt at tilføre vand til flere CB-enheder samtidigt via en vandbeholder, ikke forfyldt.
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre CB170, CB260
Materiale Plast
Type Vandforsyning
Inkluderer 10 L vandbeholder med magnetholder, Slangeadapter med praktisk lynkobling og vandstopfunktion