Få mere at vide
Grant Instruments Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
Artikelnummer. 17980401
Skift visning
Dimensioner (DxBxH) Udvendig:
290 x 345 x 460 mm
Artikelnummer. Dimensioner (DxBxH) Udvendig
17980401 290 x 345 x 460 mm
1 options
Artikelnummer. 17980401 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. CRFT EU
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT) til kryokonservering. Udskiftelige hoveder skal bestilles separat.
Kontrolleret hastighedsfryser og optøning, der maksimerer celleoverlevelse uden at bruge flydende nitrogen.
Applikationer
  • Transgen embryologisk forskning
  • Stamcelleforskning
  • Kliniske prøver og forskningsprøver, f.eks. lymfocytter og vævscellelinjer i konventionelle kryovials
  • Forskellige pattedyrceller, herunder kardiomyocytter, fedt, lever og muskler
  • Stamceller afledt af navlestrengsblod
  • Adhærente celler og stamceller i mikroplader
  • Cellesuspensioner i nummererede/stregkodede arrays
  • Systemintegrationer
  • Velegnet til anvendelse i veterinær IVF
Nøglefunktioner og fordele
  • Nøjagtig og reproducerbar kontrol af kølehastigheder og prøvetemperaturer
  • Fokus på at maksimere celleoverlevelsesrater
  • Kontrolleret og tilpasselig frysning og optøning
  • Lineære og ikke-lineære fryseprofiler
  • Flydende nitrogen, alkohol og kryogenfri - ingen grund til ''påfyldning''
  • Udskiftelige hoveder for fleksibilitet (bestilles separat)
  • Gratis software giver dig mulighed for at designe, spore, eksportere og rapportere temperaturprofiler
  • Nem at bruge og prøver kan nukleeres/podes in-situ
  • Lave driftsomkostninger: estimeret til 1 % af flydende nitrogen-kontrolleret frysning og kører på en 24 V-forsyning
  • Temperaturområde fra -100 °C til 30 °C
  • Mulighed for service og kalibrering
  • Kommandoprotokoller tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kryogen fryser/optøning
Antal døre 1
Skabsmateriale Plast
Kammermateriale Aluminium
Udvendig finish Plast
Certificeringer/compliance CE
Stil Til bordet
Hjul Nej
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hætteglas, sugerør, PCR plader
garanti 2 år
Afrimning Kontrolleret optøning
Model- CRFT
Vandafkølet Nej
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 290 x 345 x 460 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 290 x 345 x 380 mm
Overvågningsmuligheder Intern datalogger USB
Adgangssikkerhed Adgangskodebeskyttet software
Datalogging ombord Via software
PC programmerbarhed Ja
Backup systemer UPS (Som ekstraudstyr)
Forbindelse USB og leveret software
Strømstyrke 3,5 A
Stiktype EU
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Watt 170 W
Hætteglaskapacitet Op til 55
Kompressor Luftkølet
Kølemiddel Helium
Forsendelsesvægt (engelsk) 25.8 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 11.7 kg
Vægt (engelsk) 19.62 lb.
Vægt (metrisk) 8.9 kg
Holder Udskiftelige hoveder