Få mere at vide
Grant Instruments Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT) with Peli Case
Artikelnummer. 17990401
Skift visning
EU-stik
Artikelnummer.
17990401 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 17990401 Leverandør Grant Instruments Leverandørnr. CRFT EU PACK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT) for cryopreservation. Supplied in rigid black peli case. Interchangeable heads must be ordered seperately.
Kontrolleret hastighedsfryser og optøning, der maksimerer celleoverlevelse uden at bruge flydende nitrogen.
Applikationer
  • Transgen embryologisk forskning
  • Stamcelleforskning
  • Kliniske prøver og forskningsprøver, f.eks. lymfocytter og vævscellelinjer i konventionelle kryovials
  • Forskellige pattedyrceller, herunder kardiomyocytter, fedt, lever og muskler
  • Stamceller afledt af navlestrengsblod
  • Adhærente celler og stamceller i mikroplader
  • Cellesuspensioner i nummererede/stregkodede arrays
  • Systemintegrationer
  • Velegnet til anvendelse i veterinær IVF
Nøglefunktioner og fordele
  • Nøjagtig og reproducerbar kontrol af kølehastigheder og prøvetemperaturer
  • Fokus på at maksimere celleoverlevelsesrater
  • Kontrolleret og tilpasselig frysning og optøning
  • Lineære og ikke-lineære fryseprofiler
  • Flydende nitrogen, alkohol og kryogenfri - ingen grund til ''påfyldning''
  • Udskiftelige hoveder for fleksibilitet (bestilles separat)
  • Gratis software giver dig mulighed for at designe, spore, eksportere og rapportere temperaturprofiler
  • Nem at bruge og prøver kan nukleeres/podes in-situ
  • Lave driftsomkostninger: estimeret til 1 % af flydende nitrogen-kontrolleret frysning og kører på en 24 V-forsyning
  • Temperaturområde fra -100 °C til 30 °C
  • Mulighed for service og kalibrering
  • Kommandoprotokoller tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kryogen fryser/optøning
Antal døre 1
Skabsmateriale Plast
Kammermateriale Aluminium
Udvendig finish Plast
Certificeringer/compliance CE
Stil Til bordet
Hjul Nej
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Hætteglas, sugerør, PCR plader
garanti 2 år
Afrimning Kontrolleret optøning
Model- CRFT
Vandafkølet Nej
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 571 x 569 x 540 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 507 x 510 x 498 mm
Overvågningsmuligheder Intern datalogger USB
Adgangssikkerhed Adgangskodebeskyttet software
Datalogging ombord Via software
PC programmerbarhed Ja
Backup systemer UPS (Som ekstraudstyr)
Forbindelse USB og leveret software
Strømstyrke 3,5 A
Stiktype EU
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Watt 170 W
Hætteglaskapacitet Op til 55
Kompressor Luftkølet
Kølemiddel Helium
Forsendelsesvægt (engelsk) 44.31 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 20.1 kg
Vægt (engelsk) 19.62 lb.
Vægt (metrisk) 8.9 kg
Holder Udskiftelige hoveder