Få mere at vide
Lonza™ Kontrol standard endotoksin
Artikelnummer. 11610241
Skift visning
Mængde:
25 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11610241 25 hætteglas Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11610241 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. E50643L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22525.00 DKK
    19854.74 DKK / Pakke med 25
    Spare 2670.26 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
For Kinetic-QCL™ Bulk kinetisk kromogen LAL, E. coli-stamme O55:B5.
  • Anvendes i kombination med Kinetic-QCL™ Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay, K50-643L og K50-643U.
  • Det fås som et bestillingsprodukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Pulver
Celletype E. Coli-stamme O55:B5.
Til brug med (applikation) Bulk Kinetic Chromogenic LAL Assay, K50-643L og K50-643U
Mængde 25 hætteglas