Description
- Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
- Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
- Aluminiumsfolie barrierelag
- Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
- Ifølge FDA retningslinjer
- Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Farve | Grøn |
| Materiale | Aluminum |
| Printbare sider | Front |
| Produkttype | Kontrolforsegling |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vis tekst | Fill-in Fields |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Form | Firkant |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 150 mm |
| Show More |