Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrol sælfoder& Pharma
Artikelnummer. 15376287
Skift visning
Dimensioner (L x B):
150 x 150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15376287 150 x 150 mm Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15376287 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53033021
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kontrolforsegling Close-it Food and Pharma med et klæbemiddel godkendt til brug med fødevarer. Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
  • Aluminiumsfolie barrierelag
  • Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
  • Ifølge FDA retningslinjer
  • Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Farve Blå
Materiale Aluminum
Printbare sider Front
Produkttype Kontrolforsegling
Sterilitet Non-sterile
Vis tekst Fill-in Fields
Til brug med (applikation) Fødevarer
Form Firkant
Dimensioner (L x B) 150 x 150 mm
Længde (engelsk) 5.91 in.
Længde (metrisk) 150 mm
Bredde (engelsk) 5.91 in.
Bredde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 1.0925 kg