Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrol sælfoder& Pharma
Artikelnummer. p-7145786 Shop alle Bürkle produkter
Farve:
Blå
Grøn
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15321306
Brand: Buerkle™ 53032021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kontrolforsegling Close-it Food and Pharma med et klæbemiddel godkendt til brug med fødevarer. Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
  • Aluminiumsfolie barrierelag
  • Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
  • Ifølge FDA retningslinjer
  • Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Farve Blå
Produkttype Kontrolforsegling
Til brug med (applikation) Fødevarer
Form Firkant
Dimensioner (LxB) 95 x 95 mm
Vægt (metrisk) 0.8965 kg