Få mere at vide
Buerkle™ Close-it™ Kontrol sælfoder& Pharma
Artikelnummer. 15346287 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15346287 Grøn Pakke med 500
15321306 Blå Pakke med 500
15356287 Sort Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15346287 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53032022
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kontrolforsegling Close-it Food and Pharma med et klæbemiddel godkendt til brug med fødevarer. Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Forhindrer pålideligt produkter i at lække ud efter prøveudtagning.
  • Klæberen overholder de europæiske retningslinjer for fødevarer.
  • Aluminiumsfolie barrierelag
  • Velegnet til prøveudtagning af fødevarer, lægemidler, kosmetik, fødevaretilsætningsstoffer, selv frosne varer– kort sagt til alle applikationer, hvor renlighed er særlig vigtig.
  • Ifølge FDA retningslinjer
  • Særligt velegnet til fødevare- og medicinalindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA
Farve Grøn
Produkttype Kontrolforsegling
Til brug med (applikation) Fødevarer
Form Firkant
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm
Vægt (metrisk) 0.8965 kg