Få mere at vide
Applied Biosystems™ Kontrol-DNA (fra CEPH Individual 1347-02)
Artikelnummer. 16375262 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
180μ L
Artikelnummer. Mængde
16375262 180μ L
1 options
Artikelnummer. 16375262 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 403062
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Indeholder kontrol-DNA i Tris-buffer, pH 8,0 og EDTA.
Kontrol-DNA'et kan bruges med koblingskortlægningssæt MD10, HD5 og LD20.
  • Fungerer som en kontrolskabelon til overvågning af PCR-amplifikation
  • Fungerer som størrelsesreference til styring af gel-til-gel eller kapillar-til-kapillær variation
  • Hjælper med at sammenligne allelstørrelser fra forskellige geler (allel binning)
  • Muliggør korrelation med allelfrekvensdata fra eksterne kilder såsom andre databaser og laboratorier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder kontrol-DNA i Tris-buffer, pH 8,0 og EDTA.
Format Rør
Til brug med (applikation) Sequencing
Inkluderer Kontrolskabelon(er)
Antal reaktioner 150
Produkttype Kontrol DNA
Mængde 180μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Arter ADN