Få mere at vide
BD Biosciences™ Kontrolperler, flowcytometer (CE/IVD)
Beskrivelse
- Designet til brug med in vitro diagnostiske produkter som f.eks BD TriTEST™ reagenser og et passende udstyret flowcytometer til brug som kontrol for visse elementer i den absolutte tælleproces.
- Specifikt kan en kontrolperleværdi, der ligger uden for det forventede område, indikere en fejl i pipettering eller et problem med værdien fra Absolute Count Beads.
- TruCOUNT Control-perler er ikke beregnet som en erstatning for en cellulær kontrol.
- TruCOUNT Controls kan bruges sammen med FACS Læsser
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | TruCOUNT Control-perler er følsomme over for kompensation, specielt i FL2–%FL1. Hvis lyse/ikke-vask-procedurer ikke anvendes, skal man sørge for at sikre, at FL2-lysstyrken er tilstrækkelig. Opbevares på 2° til 8 °C. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen på hætteglasset. |
| Oversigt | Velegnet til 30 tests. |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometer |
| Mængde | 30 prøver |
| Størrelsesfordeling | Lav kontrolperle: ca.4,72 x 10 4 –5,25 x 10 4 , Medium kontrolperle: 2,351 x 10 5 –2,635 x 10 5 , Høj kontrolperle: 9,403 x 10 5 –1,0539 x 10 6 |