Få mere at vide
Invitrogen™ Kontrollere BACULOSOMES™ Plus reagens
Beskrivelse
Kontrollere BACULOSOMES™ Plus Reagent er et mikrosomalt præparat fra insektceller inficeret med vildtype baculovirus. Dette produkt er velegnet som negativ kontrol til analyser udført ved hjælp af vores CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagenser.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | BACULOSOMES |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -80 °C |
| Produkttype | Bakteriemikrosom |
| Mængde | 5 mg |
| Format | Væske |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Forskningskategori | Toksikologi& Lægemiddelmetabolisme |