Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig vinyltape til BradyJet J4000 og J5000
Beskrivelse
- Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
- Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
- Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
- Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
- Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Permanent akryl, Permanent |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Continuous |
| Materiale | Vinyl (inkjet-modtagelig) |
| Printbare sider | Single-side Printable |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Vis mere |