Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig vinyltape til BradyJet J4000 og J5000
Artikelnummer. 17459192 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17459192 203,2 mm
17489182 57 mm
17459182 101 mm
17489192 152 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17459192 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 148663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 DKK
    3777.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 272.32 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
B-2595 er ideel til indendørs facilitetsetiketter, herunder 5S, sikkerhed, advarsel, rørmarkører, udstyr og visuelle arbejdspladsetiketter på rustfrit stål og glatte overflader.
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Kontinuerlig
Materiale Vinyl (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, identifikation af farekommunikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 og J5000 farvelabelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Rul/Rul
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0053 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.14 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 203.2 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30 m
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 203,2 mm
Alternativt varenummer J50C-8000-2595