Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig polypropylentape til J2000 printer
Artikelnummer. 17130401
Skift visning
Bredde (metrisk):
57,00 mm
101,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17130401 57,00 mm
17140401 101,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17130401 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 150758
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med BradyJet J2000 farvelabelprinter
Lad ’ikke en etiket på det endelige produkt sænke din effektivitet. Med BS 5609 Marine Labels og BradyJet J2000 Inkjet Printer, dine ’etiketter bliver siddende og ses, selv på havet.
  • Bekræft det– B-2585 etiketmateriale er i overensstemmelse med BS 5609 sektion 2 og 3
  • Hold det farverigt– dette materiale løber gennem BradyJet J2000 til fuldfarveudskrivning i høj opløsning
  • Hold det kompatibelt– disse etiketter er certificeret til brug i global søtransport og er ideelle til GHS kemiske etiketter
  • BradyJet printere giver dig mulighed for at skabe de fuldfarve-etiketter, du har brug for, for at opfylde dine kunders og interne specifikationer
  • Inkjet-udskrivning giver dig mulighed for at skabe de fuldfarve-etiketter, du har brug for, uden den klæbemiddelopbygning, der kan nedbryde laserprintere
  • Et bånd er påkrævet for at udskrive dette materiale. Brug varenummer J20-CMY
Tekniske data
Certificeringer/compliance BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Polypropylen
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) General identification, Hazard communication identification, Marine labelling, Safety identification
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
nr. pr. pakke 1 Label/Roll
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +300 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +149 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0088 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.224 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 57.15 mm
Længde (engelsk) 98.42 ft.
Længde (metrisk) 30.00 m
Bredde (engelsk) 2.244 tommer.
Bredde (metrisk) 57,00 mm
Vægt (metrisk) 220 g
Alternativt varenummer J20C-2250-2585