Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig polyestertape til BradyJet J4000 og J5000
Artikelnummer. 17479192
Skift visning
Bredde (metrisk):
57 mm
101 mm
152 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17479192 57 mm
17409192 101 mm
17449182 152 mm
17479182 203,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17479192 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 148665
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-2569 er ideel til indendørs facilitetsetiketter, herunder 5S, sikkerhed, advarsel, rørmarkører, udstyr og visuelle arbejdspladsetiketter på rustfrit stål og glatte overflader.
  • Specielt formuleret topcoat forbedrer farver og etiketudseende
  • Testet til at modstå eksponering for væsker, alkohol og kemikalier samt indendørs fluorescerende og UV-belysning
  • Topcoat beskytter print mod udtværing og barske forhold
  • Inkjet-modtagelige etiketter til brug med BradyJet J4000 eller J5000 farvelabelprinter
  • Der kræves en blækpatron for at udskrive dette materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Continuous
Materiale Polyester (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, identifikation af farekommunikation, lagermærkning
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 og J5000 farvelabelprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1 Roll/Roll
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Dimensioner (LxB) 30.48 m x 57.15 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30 m
Bredde (engelsk) 2.25 in.
Bredde (metrisk) 57 mm
Alternativt varenummer J50C-2250-2569