Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlige polyesteretiketter til BradyJet J4000
Artikelnummer. 17459232
Skift visning
Bredde (metrisk):
28,6 mm
57,2 mm
101,6 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17459232 28,6 mm
17469232 57,2 mm
17479232 101,6 mm
17489232 203,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17459232 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 152809
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-2475 polyestermateriale opfylder UL 969-standarden for mærkning og mærkning og er ideel til produktmærkning, logoer, Right to Know-etiketter og stregkodeapplikationer.
  • Tilføj farve og rediger etiketter efter behov for en etiketteringsløsning med lavt lagerbeholdning uden spild
  • Fuldfarveprint giver dig mulighed for at oprette etiketter med variable data og farvekomponenter i huset
  • Holdbar og modstandsdygtig over for slid, kemikalier, olier og opløsningsmidler
  • Inkjet-modtagelig polyester med akrylklæber fungerer bedst på flade, glatte overflader
  • Giver mulighed for mindre etiketlager, da etiketter oprettes og udskrives efter behov
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Continuous
Materiale Polyester (inkjet-modtagelig)
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Stregkodemærkning, udstyrsmærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J4000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
nr. pr. pakke 1 Tape/Bag
Mængde 1 bånd
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +80 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0047 in.
Tykkelse (metrisk) 0.11 mm
Dimensioner (LxB) 30.48 m x 28.58 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.5 m
Bredde (engelsk) 1.125 in.
Bredde (metrisk) 28,6 mm
Alternativt varenummer J40C-1125-2475