Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig papirtape til J2000 printer
Artikelnummer. 17190461 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
17190461 76,20 mm Hver
17180461 50,80 mm -
17100471 101,60 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17190461 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151134
Forventet forsendelse: 02-12-2026
B-2550 papiretiketmaterialet er tilgængeligt til fuldfarveprint på efterspørgsel i dine lokaler med BradyJet J2000 farvelabelprinter.
  • Til brug med BradyJet J2000 farvelabelprinter
  • Etiketten er en økonomisk løsning til generel mærkning med begrænset levetid
  • Kan bruges til at identificere emballage
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Akryl, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Bånd
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af komponenter og udstyr, identifikation af faciliteter, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Etiket/Pose
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0069 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Dimensioner (L x B) 30.48 m x 76.2 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76,20 mm
Vægt (metrisk) 391 g
Alternativt varenummer J20C-3000-2550