Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig papirtape til J2000 printer
Artikelnummer. 17180461
Skift visning
Bredde (metrisk):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) unitSize
17180461 50,80 mm -
17190461 76,20 mm Hver
17100471 101,60 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17180461 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
B-2550 papiretiketmaterialet er tilgængeligt til fuldfarveprint på efterspørgsel i dine lokaler med BradyJet J2000 farvelabelprinter.
  • Til brug med BradyJet J2000 farvelabelprinter
  • Mærket er en økonomisk løsning til generel mærkning med en begrænset levetid
  • Kan bruges til at identificere emballage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Paper (Papir)
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Component and equipment labelling, Facility identification, General identification
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Label/Bag
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) -40°F to +140°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0069 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.175 mm
Dimensioner (LxB) 30.48 m x 50.8 mm
Længde (engelsk) 100 ft.
Længde (metrisk) 30.48 m
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50,80 mm
Vægt (metrisk) 259 g
Alternativt varenummer J20C-2000-2550