Få mere at vide
IKA™ Continuous Operation Rocking and Rolling Action Roller Shakers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8001013 Shop alle IKA produkter
Model-:
Roller 10 Basic
Roller 10 Digital
Roller 6 Basic
Roller 6 Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13420587
Brand: IKA™ 0004011000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rulleryster med seks eller ti ruller til en bredere vifte af applikationer, især inden for medicin og biologi. IKA™ Continuous Operation Rocking and Rolling Action Roller Shaker giver en jævn vippe- og rullefunktion ved trinløst justerbare hastigheder.
  • Anvendes til blanding af blodprøver, faste og flydende suspensioner og viskøse prøver
  • Enheden kan bruges med alle sædvanlige rør og cylindriske flasker
  • Let aftageligt tilbehør til hurtig rengøring i tilfælde af prøvespild
  • Timer: Nedtælling, justerbar fra 1 sek. til 99 timer og 59 min.
  • Tæller: Visning af rystetid
  • Visning af fejlkode
  • Anvendes ved 4 til 50°C i inkubatorer
  • Velegnet til kontinuerlig drift
  • Aftagelige ruller muliggør rystning af større rør
  • Nem betjening med tastatur
  • Rystediameter: 24,5 mm (højde)
  • Hastighedsområde: 5 til 80 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Roterende vinkel
Hastighedsområde 0 til 80 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 50 °C
Watt 24 W
Certificeringer/compliance DIN EN 60529 IP 21
Frekvens 50/60 Hz
Højde (metrisk) 115 mm
Længde (metrisk) platform 350 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 4 kg
Model- Roller 6 Digital
Til brug med (applikation) Anvendes til blanding af blodprøver, faste og flydende suspensioner og viskøse prøver
Fugtighedsområde 80%
Emballagemængde 1 stk.