Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig magnetbånd til J2000 printer
Artikelnummer. 17130451 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
7,62 m x 63,50 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17130451 7,62 m x 63,50 mm
1 options
Artikelnummer. 17130451 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 151114
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
B-2509 magnetiske etiketter er tilgængelige til BradyJet J2000 farvelabelprinter.
  • Materialet kan printes i fuld farve på din ejendom, når du har brug for det, og de hæfter på metalliske overflader, herunder de fleste industrielle hylder og skuffer
  • Ideelt til at øge plukeffektiviteten i lagre
Tekniske data
Certificeringer/compliance I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863
Klæbende type Ikke-klæbende
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Rulle
Materiale Magnetisk polyester
Printbare sider Front
Print teknologi Ink Jet
Produkttype Label Tape
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Generel identifikation, Lean og 5S-mærkning, sikkerhedsidentifikation
Til brug med (udstyr) BradyJet J2000 farvelabelprinter
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
nr. pr. pakke 1 Etiket/Pose
Mængde 1 rulle
Temperaturområde (engelsk) 0 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +60 °C
Tykkelse (engelsk) 0,018 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.457 mm
Dimensioner (L x B) 7,62 m x 63,50 mm
Længde (engelsk) 25 ft.
Længde (metrisk) 7.62 m
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 63.50 mm
Vægt (metrisk) 903 g
Alternativt varenummer J20C-2500-2509