Få mere at vide
SymLine Kontinuerlig niveaukontroltilbehør
Description
Måling af fyldningsniveauer kontinuerligt - Overvågning af ikke-gennemsigtige beholdere på permanent basis - Intet problem med den kontinuerlige niveaukontrolenhed!
Specifications
Specifications
| Oversigt | For korrekt funktionalitet brug i kombination med isolerende switching forstærker 108278& Beholder 108042-S1. Hus M18 x 1, aktivt overflademateriale PTFE, husmateriale messing. Kan monteres nedsænket. Føleafstand 1 til 8 mm justerbar. |
| Inkluderer | ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR |
| Produkttype | Kapacitiv stangsensor |