Få mere at vide
SymLine Kontinuerlig niveaukontroltilbehør
Artikelnummer. 15978462
Skift visning
Inkluderer:
1 x bananstik, 1 x klemme
1 x klemme, 1 ring ID 10 mm
1 x klemme, 1 x knapstik
1 x klemme, 1 x ring ID 5 mm
2 x klemmer
2x 10 mm trykknap
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Jordkabel
Jordkabel og klemme
Tilpasning til kontinuerlig niveaukontrol
Produkttype:
Antistatisk gulvmåtte
Jordingskabel
Jordingsstrop
Jordstik
Kapacitiv disksensor
Kapacitiv stangsensor
Sikkerhedsaffaldshætte
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Produkttype Pakningsstørrelse
15978462 Tilpasning til kontinuerlig niveaukontrol Sikkerhedsaffaldshætte Hver
15331157 1 x klemme, 1 x knapstik Jordingskabel Hver
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Kapacitiv stangsensor -
17317429 ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Kapacitiv disksensor -
10809340 2 x klemmer Jordingskabel Hver
10518900 1 x klemme, 1 ring ID 10 mm Jordingskabel Hver
14663394 1 x klemme, 1 x ring ID 5 mm Jordingskabel Hver
15311157 2x 10 mm trykknap Jordstik Hver
12664745 Jordkabel og klemme Jordingsstrop Hver
10272510 Jordkabel Antistatisk gulvmåtte Hver
10347769 1 x bananstik, 1 x klemme Jordingskabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15978462 Leverandør SymLine Leverandørnr. 106507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3290.00 DKK
    2866.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 423.24 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tilbehør til kontinuerlig niveaukontrol
Måling af fyldningsniveauer kontinuerligt - Overvågning af ikke-gennemsigtige beholdere på permanent basis - Intet problem med den kontinuerlige niveaukontrolenhed!
Tekniske data
Oversigt Sikkerhedsaffaldshætte, S60/61, GL25 (m), fitting til kontinuerlig niveaukontrol (502042), PE-HD elektrostatisk ledende, stik til udstødningsfilter
Størrelse S60/61, GL25 (m)
Inkluderer Tilpasning til kontinuerlig niveaukontrol
Produkttype Sikkerhedsaffaldshætte