Få mere at vide
SymLine Kontinuerlig niveaukontroltilbehør
Artikelnummer. 10809340
Skift visning
Inkluderer:
1 x bananstik, 1 x klemme
1 x klemme, 1 ring ID 10 mm
1 x klemme, 1 x knapstik
1 x klemme, 1 x ring ID 5 mm
2 x klemmer
2x 10 mm trykknap
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Jordkabel
Jordkabel og klemme
Tilpasning til kontinuerlig niveaukontrol
Produkttype:
Antistatisk gulvmåtte
Jordingskabel
Jordingsstrop
Jordstik
Kapacitiv disksensor
Kapacitiv stangsensor
Sikkerhedsaffaldshætte
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Produkttype Pakningsstørrelse
10809340 2 x klemmer Jordingskabel Hver
15331157 1 x klemme, 1 x knapstik Jordingskabel Hver
15978462 Tilpasning til kontinuerlig niveaukontrol Sikkerhedsaffaldshætte Hver
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Kapacitiv stangsensor -
17317429 ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Kapacitiv disksensor -
10518900 1 x klemme, 1 ring ID 10 mm Jordingskabel Hver
14663394 1 x klemme, 1 x ring ID 5 mm Jordingskabel Hver
15311157 2x 10 mm trykknap Jordstik Hver
12664745 Jordkabel og klemme Jordingsstrop Hver
10272510 Jordkabel Antistatisk gulvmåtte Hver
10347769 1 x bananstik, 1 x klemme Jordingskabel Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10809340 Leverandør SymLine Leverandørnr. 108009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 DKK
    302.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.76 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tilbehør til kontinuerlig niveaukontrol
Måling af fyldningsniveauer kontinuerligt - Overvågning af ikke-gennemsigtige beholdere på permanent basis - Intet problem med den kontinuerlige niveaukontrolenhed!
Tekniske data
Oversigt Jordkabel, 2 x klemme, L = 1,5 m
Længde (metrisk) 1.5 m
Inkluderer 2 x klemmer
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsaffaldshætter og tragte til forbindelsesringe
Produkttype Jordingskabel