Få mere at vide
SymLine Kontinuerlig niveaukontroltilbehør
Tilbehør til kontinuerlig niveaukontrol
Brand: SymLine 107938
309.23 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Måling af fyldningsniveauer kontinuerligt - Overvågning af ikke-gennemsigtige beholdere på permanent basis - Intet problem med den kontinuerlige niveaukontrolenhed!Tekniske data
| Jordkabel, 1 x bananstik, 1 x klemme, L = 1,5 m | |
| 1 x bananstik, 1 x klemme | |
| Jordingskabel |
| 1.5 m | |
| Overfør elektrostatisk ladning |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SymLine Kontinuerlig niveaukontroltilbehør > Type: Jordkabel, 1 x bananstik, 1 x klemme, L = 1,5 m
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion