Få mere at vide
SymLine Kontinuerlig niveaukontrol
Artikelnummer. 15988462
Skift visning
Produkttype:
Niveaukontrol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15988462 Niveaukontrol Hver
1 options
Artikelnummer. 15988462 Leverandør SymLine Leverandørnr. 502042
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Måling af fyldningsniveauer kontinuerligt - Overvågning af ikke-gennemsigtige beholdere på permanent basis - Intet problem med den kontinuerlige niveaukontrolenhed!
  • Automatisk advarsel for 5 forskellige påfyldningsniveauer frit justerbare - nøjagtighed på op til± 0,5 mm
  • Kontrolboksen har 5 frit konfigurerbare udtag til styring af eksterne enheder
  • Det kompakte design og uafhængige strømforsyning muliggør enkel håndtering og installation, også udenfor koblingsskabe
  • Skivesensor til niveauregulering af ikke-ledende materiale - nem at installere og justerbar i højden
  • Stangsensor og beholder med ærme - Aftagelig ærme for nem vedligeholdelse og rengøring med beholder lavet af elektrostatisk ledende PE-HD-materiale
  • Tekniske data
    Produkttype Niveaukontrol