Få mere at vide
KD Scientific Kontinuerligt flow-kit
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | Ingen |
| Vægt (engelsk) | 1 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0.45 kg |
| Antal kanaler | 2 |
| Produkttype | Kontinuerligt flow-kit til Legato 270 og ældre KDS 270 |