Beskrivelse
- Hvis du udsætter etiketten for varmt vand, vil den fuldstændigt opløses inden for 30 sekunder, uden at beskadige overfladen, den blev påført, og uden at efterlade rester
- Reducerer det arbejde, der kræves for at fjerne mærkater
- Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
- Muliggør nem gen-identifikation af genanvendelige genstande i en række industrier
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | I overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU og 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Aftagelig |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Printbare sider | Front |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Bånd |
| Vis mere |