Få mere at vide
Brady™ Kontinuerlig opløselig papirtape til J2000 printer
Beskrivelse
- Hvis etiketten udsættes for varmt vand, opløses den fuldstændigt inden for 30 sekunder uden at beskadige overfladen, den blev påført, og uden at efterlade rester
- Reducerer det nødvendige arbejde for at fjerne etiketter
- Reducerer vedligeholdelse af filtre og afløb
- Muliggør nem genidentifikation af genbrugelige genstande i en række industrier
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klæbende type | Akryl, Aftagelig |
| Belægning | None |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Rulle |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Printbare sider | Front |
| Print teknologi | Ink Jet |
| Produkttype | Tape |
| Vis mere |