Få mere at vide
VITLAB™ Kontinuerlig burette med flasketop
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kemisk volumetrisk analyse med små væskevolumener kræver væsentlig koncentration. De VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret muliggør kontinuerlig titrering op til en koncentration på 1 mol/L, hvilket fører til hurtige, bekvemme og nøjagtige resultater.
Digitalt displaypanel forenkler betjeningen- Vinklet display viser titreringsvolumen i store, letlæselige tal
- Brugervenlig, medium-specifik kalibrering ved hjælp af tastaturets knapper
- Præcis kontrol af titreringshastigheden ved at dreje to store håndhjul, der er nemme at gribe
- Indeholder også batteri-, pause- og tilstandsindikatorer og funktionstaster/knapper
- Patenteret dobbeltstempelpumpe leverer titreringen på en kontinuerlig, pulsfri måde
- Teleskopudledningsrør kan justeres (højde og længde) til brug med korte eller høje flasker
- Roterer frit 360° rundt om flasken for optimal orientering af etiketten
- Justerbar til forskellige flaskestørrelser ved hjælp af den tilsvarende gevindadapter
- Lang levetid med to let udskiftelige 1,5 V mikrobatterier
- Innovativ recirkulationsventil forhindrer tab af reagenser og reducerer stænk
- Kompakt design med lavt tyngdepunkt reducerer risikoen for at vælte, især med mindre flasker
- Opfylder alle krav til testudstyrsovervågning uden instrumentnedetid
- Fejlmargener er under DIN EN ISO 8655-3 standard, selv for delvolumener
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | 0.2 % |
Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
Gradueringer | 0,01 (op til 99,99 mL) mL, 0,1 (100 til 999,9 mL) mL |
Til brug med (applikation) | Kontinuerlig titrering af en række medier til kemisk volumetrisk analyse |
Inkluderer | (2) 1,5 V mikrobatterier, GL 45 tilslutningsgevind og GL 32, GL 38 *og S 40 størrelse PP gevindadaptere, instruktionsmanual og kvalitetscertifikat, teleskopisk afladningsrør (140-220 mm), teleskopisk påfyldningsrør (200-350 mm) |
Præcision | 0.1 % |
Type | Kontinuerlig Buret |
Certificeringer/compliance | DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3 |
Dokumenter
Product Information
Manuals
WLU005 sop burette
Filstørrelse: 348 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ Kontinuerlig burette med flasketop >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion