Få mere at vide
VITLAB™ Kontinuerlig burette med flasketop
Artikelnummer. 10100122
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10100122 5 ml Hver
10048671 2,5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10100122 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 1620507
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Sikre præcis og kontinuerlig titrering. VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret har et digitalt kontrolpanel med håndhjul for nemt at kontrollere titreringshastighed og kalibrering. Justerbare komponenter og en dobbeltstempelpumpe sikrer præcise resultater
Kemisk volumetrisk analyse med små væskevolumener kræver væsentlig koncentration. De VITLAB™ Continuous Bottle-Top Buret muliggør kontinuerlig titrering op til en koncentration på 1 mol/L, hvilket fører til hurtige, bekvemme og nøjagtige resultater.
Digitalt displaypanel forenkler betjeningen
  • Vinklet display viser titreringsvolumen i store, letlæselige tal
  • Brugervenlig, medium-specifik kalibrering ved hjælp af tastaturets knapper
  • Præcis kontrol af titreringshastigheden ved at dreje to store håndhjul, der er nemme at gribe
  • Indeholder også batteri-, pause- og tilstandsindikatorer og funktionstaster/knapper
Justerbar, kontinuerlig titreringskontrol
  • Patenteret dobbeltstempelpumpe leverer titreringen på en kontinuerlig, pulsfri måde
  • Teleskopudledningsrør kan justeres (højde og længde) til brug med korte eller høje flasker
  • Roterer frit 360° rundt om flasken for optimal orientering af etiketten
  • Justerbar til forskellige flaskestørrelser ved hjælp af den tilsvarende gevindadapter
  • Lang levetid med to let udskiftelige 1,5 V mikrobatterier
Kvalitet og sikkerhed sikret
  • Innovativ recirkulationsventil forhindrer tab af reagenser og reducerer stænk
  • Kompakt design med lavt tyngdepunkt reducerer risikoen for at vælte, især med mindre flasker
  • Opfylder alle krav til testudstyrsovervågning uden instrumentnedetid
  • Fejlmargener er under DIN EN ISO 8655-3 standard, selv for delvolumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed 0.2 %
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Gradueringer 0,01 (op til 99,99 mL) mL, 0,1 (100 til 999,9 mL) mL
Til brug med (applikation) Kontinuerlig titrering af en række medier til kemisk volumetrisk analyse
Inkluderer (2) 1,5 V mikrobatterier, GL 45 tilslutningsgevind og GL 32, GL 38 *og S 40 størrelse PP gevindadaptere, instruktionsmanual og kvalitetscertifikat, teleskopisk afladningsrør (140-220 mm), teleskopisk påfyldningsrør (200-350 mm)
Præcision 0.1 %
Type Kontinuerlig Buret
Certificeringer/compliance DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3