missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Standard for fortsat kalibreringsverifikation 2: Al, As, Cr, Sb, Se, V @ 500; Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Beskrivelse
Standard for fortsat kalibreringsverifikation 2: Al, As, Cr, Sb, Se, V @ 500; Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml i 20% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminium/Antimony/Arsenic/Chromium/Selenium/Vanadium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-47-3, 7782-49-2, 7440-62-2 |
| Metoder | ICP |
| Analyt- eller komponentnavne | Aluminium/Antimony/Arsenic/Chromium/Selenium/Vanadium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HCl |
| Mængde | 500 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium 500 μg/mL/Antimony 500 μg/mL/Arsenic 500 μg/mL/Chromium 500 μg/mL/Selenium 500 μg/mL/Vanadium 500 μg/mL/Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?