Få mere at vide
Continuing Calibration Verification (CCV) Standards Kit, Specpure™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406125
Mængde:
2 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15406125
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035419.BG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Continuing Calibration Verification (CCV) Standards Kit
Tæthed 1g/cm3 at 20°C
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00146528
Mængde 2 x 100 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (CCV) solution A, (CCV) solution B