Få mere at vide
Contec™ CONTEXT™ Renrumspapir og notesbøger
Shop alle Contec produkter
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
5,5 x 8,5 tommer.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttype:
Cleanroom notesbog
Renrumspapir
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 2500
Beskrivelse
CONTEXT™ papirbrug Munising Bindemateriale lavet af syntetisk polymer-mættet cellulose, der giver optimal glathed og naturlig forbedret skriveevne.
- Høj lysstyrke, høj opacitet
- Ultra lav partikelgenerering
- Ultra lavt indhold af metalliske ioner
- Høj rive- og trækstyrke
- Varmebestandig
- Kompatibel med standard- og højhastigheds-laserprintere
- Kompatibel med våde og tørre kopisystemer
- Ideel til optagelse af noter og instruktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Munising Bindemateriale fra syntetisk polyer-mættet cellulose |
| Regerede | Nej |
| Bredde (engelsk) Side | 8,3'' |
| Længde (engelsk) Side | 11,7 tommer |
| Farve | Blå |
| Dækfarve | Blå |
| Dimensioner (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Optagelse af noter og arbejdsinstruktioner |
| Vis mere |