Få mere at vide
Contec™ CONTEXT™ Renrumspapir og notesbøger
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15683988 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Farve:
Blå
Hvid
Dimensioner (L x B):
14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
5,5 x 8,5 tommer.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttype:
Cleanroom notesbog
Renrumspapir
Packungsgröße:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 2500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15683988
Marke: Contec™ CNBK8511W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CONTEXT™ Cleanroom Documentation-produkter er udviklet til at forsyne renrum med papir og notesbøger, der reducerer risikoen for kontaminering. Fås i størrelserne 8,5 x 11 tommer, A4 og 11 x 17 tommer.
CONTEXT™ papirbrug Munising Bindemateriale lavet af syntetisk polymer-mættet cellulose, der giver optimal glathed og naturlig forbedret skriveevne.
  • Høj lysstyrke, høj opacitet
  • Ultra lav partikelgenerering
  • Ultra lavt indhold af metalliske ioner
  • Høj rive- og trækstyrke
  • Varmebestandig
  • Kompatibel med standard- og højhastigheds-laserprintere
  • Kompatibel med våde og tørre kopisystemer
  • Ideel til optagelse af noter og instruktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale Munising Bindemateriale fra syntetisk polyer-mættet cellulose
Regerede College regeret
Bredde (engelsk) Side 8,5 tommer
Længde (engelsk) Side 11''
Farve Hvid
Dækfarve Hvid
Dækmateriale Plastic
Dimensioner (L x B) 14 x 28 cm (8,5 x 11 tommer)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Optagelse af noter og arbejdsinstruktioner
Til brug med (udstyr) Standard- og højhastigheds-laserprintere; våde og tørre kopisystemer
Antal sider 50
Almindeligt papir Ja
Produkttype Cleanroom notesbog
Mængde 10 Notebooks/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Vægt (engelsk) 18 lb.
Vægt (metrisk) 67 gsm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt