missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Univet™ Moderne sikkerhedsbriller med blå blokfilter
Beskrivelse
- Let og meget modstandsdygtig
- Polyamid stel med nul metalliske komponenter
- Integrerede sideskærme
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rektangulær |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Sten |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polyamid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?