Få mere at vide
Univet™ Moderne læsebriller med diamantrammefarve
Beskrivelse
- Let og meget modstandsdygtig
- Polyamid stel med nul metalliske komponenter
- Integrerede sideskærme
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rektangulær |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Læser sikkerhedsbriller |
| Ramme farve | Diamant |
| Forstørrelseskraft | +3 |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Akryl |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Vis mere |