Få mere at vide
Univet™ Moderne klare sikkerhedsbriller
Farve:
Ametyst
Honning
Sten
Størrelse:
Medium
Større
Description
- Let og meget modstandsdygtig
- Polyamid stel med nul metalliske komponenter
- Integrerede sideskærme
Specifications
Specifications
| Form | Rektangulær |
| Linsebelægning | Anti-dug, Ridsefast |
| Farve | Honning |
| Linsefarve | Ingen |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Plast |
| Engangs | Genanvendelig |
| Linse materiale | Polycarbonat |
| Rammemateriale | Polyamid |
| Show More |