Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystemer Sterile moppehoveder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-210610 Shop alle Contec produkter
Størrelse:
Mellem
Større
Til brug med (udstyr):
12 tommer Mellemstor ramme
14'' Stor ramme
Artikelnummer. 15964970
Brand: Contec™ MVKMOPIR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug med VertiKlean™ Wall Washing System som er designet til rengøring af lodrette overflader. VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke. En tekstureret mulighed for applikationer, der kræver forbedret partikelfjernelse, er tilgængelig.
  • Lightweight, polyester, disposable
  • Ideal for applying disinfectants and wet cleaning vertical surfaces, ceilings, and walls in controlled environments; reaching awkward corners and ceilings with a complete range of motion
  • Absorbent foam carries solvents and disinfectants to the surface; polyester fabric offers excellent abrasion resistance and helps distribute the liquid uniformly on the surface being cleaned
  • Heads are laser cut to seal edges, further limiting potential contamination in the mopping process
  • Textured surface option is ideal for applications requiring additional scrubbing performance
  • Contain no cellulose; compatible with a wide range of chemicals, detergents, disinfectants, and cleaners
Ordreinfo
Aluminiumshåndtag med mopperamme fås separat (kat. nr. 19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mop Head
Farvekode White
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Størrelse Mellem
Engangs Reusable
Til brug med (udstyr) 12 tommer Mellemstor ramme
Til brug med (applikation) For applying disinfectants and wet cleaning ceilings and walls in controlled environments
Farvekodet No
Materiale Knitted Polyester, Polyester Foam