Description
- Letvægts, polyester, engangs
- Ideelt til påføring af desinfektionsmidler og vådrengøring af lodrette overflader, lofter og vægge i kontrollerede miljøer; når akavede hjørner og lofter med et komplet bevægelsesområde
- Absorberende skum fører opløsningsmidler og desinfektionsmidler til overfladen; Polyesterstof tilbyder fremragende slidstyrke og hjælper med at fordele væsken jævnt på den overflade, der rengøres
- Hovederne laserskæres for at tætne kanter, hvilket yderligere begrænser potentiel forurening i moppeprocessen
- Tekstureret overflade-mulighed er ideel til applikationer, der kræver ekstra skrubningsydelse
- Indeholder ingen cellulose; kompatibel med et bredt udvalg af kemikalier, vaskemidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Order Info
Aluminiumshåndtag med mopperamme fås separat (kat. nr. 19-038-555).
Specifications
Specifications
| Produkttype | Moppehoved |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Størrelse | Lille |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | 7,5 tommer Regulær ramme |
| Til brug med (applikation) | Til påføring af desinfektionsmidler og vådrengøring af lofter og vægge i kontrollerede miljøer |
| Materiale | Strikket polyester, Polyesterskum |