Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystemer Sterile moppehoveder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16615524 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Til brug med (udstyr):
12 tommer Medium ramme
14'' Stor ramme
7,5 tommer Regulær ramme
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Til brug med (udstyr)
16615524 Større 14'' Stor ramme
18886610 Lille 7,5 tommer Regulær ramme
15964970 Medium 12 tommer Medium ramme
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16615524 Leverandør Contec™ Leverandørnr. LVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 DKK
    4000.53 DKK / Pakke med 32
    Spare 849.47 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Brug med VertiKlean™ Wall Washing System som er designet til rengøring af lodrette overflader. VertiKlean™ Wall Washing Systems Sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke. En tekstureret mulighed for applikationer, der kræver forbedret partikelfjernelse, er tilgængelig.
  • Letvægts, polyester, engangs
  • Ideel til påføring af desinfektionsmidler og vådrensning af lodrette overflader, lofter og vægge i kontrollerede miljøer; nå akavede hjørner og lofter med et komplet bevægelsesområde
  • Absorberende skum transporterer opløsningsmidler og desinfektionsmidler til overfladen; polyesterstof giver fremragende slidstyrke og hjælper med at fordele væsken ensartet på overfladen, der renses
  • Hoveder er laserskåret for at forsegle kanter, hvilket yderligere begrænser potentiel forurening i moppeprocessen
  • Tekstureret overflade er ideel til applikationer, der kræver ekstra skrubbeydelse
  • Indeholder ingen cellulose; kompatibel med en lang række kemikalier, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Ordreinfo
Aluminiumshåndtag med mopperamme fås separat (kat. nr. 19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppehoved
Farvekode Hvid
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Størrelse Større
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) 14'' Stor ramme
Til brug med (applikation) Til påføring af desinfektionsmidler og våd rengøring af lofter og vægge i kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Strikket polyester, Polyesterskum