Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Sox Mop hovedbetræk
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-3138865 Shop alle Contec produkter
Størrelse:
Medium
Normal
Større
Til brug med (udstyr):
Almindeligt VertiKlean moppehoved
Medium VertiKlean Moppehoved (MVKMOP)
Stor VertiKlean Moppehoved (LVKMOP)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 32
Artikelnummer. 11976935
Brand: Contec™ VKSOX
Øger holdbarheden af VertiKlean moppe, når den bruges på slibende overflader. Contec™ VertiKlean™ Sox Mop Head Covers fås i almindelig, medium og large, så de passer til alle VertiKlean moppehoveder.
  • Clean-processed polyester
  • Extends the life of VertiKlean mop heads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mop Cover
Sterilitet Non-sterile
Autoklaverbar Not Autoclavable
Størrelse Normal
Engangs Single-use
Til brug med (udstyr) Almindeligt VertiKlean moppehoved
Til brug med (applikation) Removable cover increases durability of VertiKlean mop when used on abrasive surfaces
Materiale Polyester