Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Sox Mop hovedbetræk
Shop alle Contec produkter
Størrelse:
Medium
Normal
Større
Til brug med (udstyr):
Almindeligt VertiKlean moppehoved
Medium VertiKlean Moppehoved (MVKMOP)
Stor VertiKlean Moppehoved (LVKMOP)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 32
Beskrivelse
- Clean-processed polyester
- Extends the life of VertiKlean mop heads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mop Cover |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Størrelse | Normal |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med (udstyr) | Almindeligt VertiKlean moppehoved |
| Til brug med (applikation) | Removable cover increases durability of VertiKlean mop when used on abrasive surfaces |
| Materiale | Polyester |