Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Sox Mop hovedbetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11966935 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Normal
Større
Til brug med (udstyr):
Almindeligt VertiKlean moppehoved
Medium VertiKlean Moppehoved (MVKMOP)
Stor VertiKlean Moppehoved (LVKMOP)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Til brug med (udstyr) unitSize
11966935 Medium Medium VertiKlean Moppehoved (MVKMOP) Pakke med 120
11976935 Normal Almindeligt VertiKlean moppehoved Pakke med 32
11956935 Større Stor VertiKlean Moppehoved (LVKMOP) Pakke med 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11966935 Leverandør Contec™ Leverandørnr. MVKQTSOX
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Øger holdbarheden af VertiKlean moppe, når den bruges på slibende overflader. Contec™ VertiKlean™ Sox Mop Head Covers fås i almindelig, medium og large, så de passer til alle VertiKlean moppehoveder.
  • Renforarbejdet polyester
  • Forlænger levetiden af VertiKlean moppehoveder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppebetræk
Farvekode Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Størrelse Medium
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Medium VertiKlean Moppehoved (MVKMOP)
Til brug med (applikation) Aftageligt betræk øger holdbarheden af VertiKlean moppe ved brug på slibende overflader
Farvekodet Nej
Materiale Polyester