Få mere at vide
Contec™ VertiKlean™ Sox Mop hovedbetræk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11956935 Shop alle Contec produkter
Størrelse:
Medium
Normal
Større
Til brug med (udstyr):
Almindeligt VertiKlean moppehoved
Medium VertiKlean Moppehoved (MVKMOP)
Stor VertiKlean Moppehoved (LVKMOP)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 32
Artikelnummer. 11956935
Brand: Contec™ LVKSOX
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øger holdbarheden af VertiKlean moppe, når den bruges på slibende overflader. Contec™ VertiKlean™ Sox Mop Head Covers fås i almindelig, medium og large, så de passer til alle VertiKlean moppehoveder.
  • Renforarbejdet polyester
  • Forlænger levetiden af VertiKlean moppehoveder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Moppebetræk
Farvekode Hvid
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Størrelse Større
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Stor VertiKlean Moppehoved (LVKMOP)
Til brug med (applikation) Aftageligt betræk øger holdbarheden af VertiKlean moppe ved brug på slibende overflader
Farvekodet Nej
Materiale Polyester