Beskrivelse
Brug med VertiKlean™ Wall Washing System som er designet til rengøring af lodrette overflader. Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystemer Ikke-sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke. En tekstureret mulighed for applikationer, der kræver forbedret partikelfjernelse, er tilgængelig.
- Letvægts, polyester, engangs
- Ideel til påføring af desinfektionsmidler og vådrengøring af lodrette overflader, lofter og vægge i kontrollerede miljøer, og når besværlige hjørner og lofter med et komplet bevægelsesområde
- Absorberende skum transporterer opløsningsmidler og desinfektionsmidler til overfladen
- Polyesterstof giver fremragende slidstyrke og hjælper med at fordele væsken ensartet på overfladen, der renses
- Hoveder er laserskåret for at forsegle kanter, hvilket yderligere begrænser potentiel forurening i moppeprocessen
- Tekstureret overflade er ideel til applikationer, der kræver ekstra skrubbeydelse
- Indeholder ingen cellulose
- Kompatibel med en lang række kemikalier, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 13 x 4 x 1 tommer. (32 x 11 x 2 cm) |
| Produkttype | Tekstureret moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Længde (engelsk) | 13 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 32 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Højde (metrisk) | 2 cm |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 101.6 mm |
| Vis mere |