Få mere at vide
Beschreibung
Brug med VertiKlean™ Wall Washing System som er designet til rengøring af lodrette overflader. Contec™ VertiKlean™ Vægvaskesystemer Ikke-sterile moppehoveder og betræk består af lamineret polyesterstof og højsorberende polyesterskum for fremragende rengøringskapacitet og slidstyrke. En tekstureret mulighed for applikationer, der kræver forbedret partikelfjernelse, er tilgængelig.
- Letvægts, polyester, engangs
- Ideel til påføring af desinfektionsmidler og vådrengøring af lodrette overflader, lofter og vægge i kontrollerede miljøer, og når besværlige hjørner og lofter med et komplet bevægelsesområde
- Absorberende skum transporterer opløsningsmidler og desinfektionsmidler til overfladen
- Polyesterstof giver fremragende slidstyrke og hjælper med at fordele væsken ensartet på overfladen, der renses
- Hoveder er laserskåret for at forsegle kanter, hvilket yderligere begrænser potentiel forurening i moppeprocessen
- Tekstureret overflade er ideel til applikationer, der kræver ekstra skrubbeydelse
- Indeholder ingen cellulose
- Kompatibel med en lang række kemikalier, rengøringsmidler, desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensioner | 8 x 4 x 1 tommer. (21 x 11 x 2 cm) |
| Produkttype | Moppehoved |
| Farvekode | Hvid |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 21 cm |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Højde (metrisk) | 2 cm |
| Højde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 101.6 mm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.